Print…
2-Buten-1-ylsuccinic anhydride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR932680-1G OR932680-25G OR932680-5G
APOSOR932680-1GEA 145 EUR
APOSOR932680-1G APOSOR932680-25G APOSOR932680-5G
2-Buten-1-ylsuccinic anhydride 95%
2-Buten-1-ylsuccinic anhydride
Fórmula: C₈H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03423563
Número CAS: 7538-42-3