Print…
4-Benzoylbutyric acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR932647-100G OR932647-5G
APOSOR932647-100GEA 0 EUR
APOSOR932647-100G APOSOR932647-5G
4-Benzoylbutyric acid 95%
4-Benzoylbutyric acid
Fórmula: C₁₁H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004411
Número CAS: 1501-05-9