Print…
2,2'-Dipyrrolylmethane 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR932562-1G OR932562-5G OR932562-10G
APOSOR932562-1GEA 50.9 EUR
APOSOR932562-1G APOSOR932562-5G APOSOR932562-10G
2,2'-Dipyrrolylmethane 95%
2,2'-Dipyrrolylmethane
Fórmula: C₉H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 120 °C/2,25mmHg
Ponto de Fusão: 74 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03931560
Número CAS: 21211-65-4