Print…
(4-Methoxybenzyl)methyl ether 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Methoxy-4-(methoxymethyl)benzene, 4-(Methoxymethyl)anisole
OR932402-25G OR932402-5G
APOSOR932402-25GEA 335 EUR
APOSOR932402-25G APOSOR932402-5G
(4-Methoxybenzyl)methyl ether 98%
(4-Methoxybenzyl)methyl ether
Fórmula: C₉H₁₂O₂
Peso Molecular: 152.19 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00155135
Número CAS: 1515-81-7