Print…
4-(2-Methoxyethyl)piperidine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR932381-1G OR932381-250MG
APOSOR932381-1GEA 108 EUR
APOSOR932381-1G APOSOR932381-250MG
4-(2-Methoxyethyl)piperidine hydrochloride 95%
4-(2-Methoxyethyl)piperidine hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₈ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10687230
Número CAS: 868849-54-1