Print…
4,6-Dimethoxysalicylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR932337-1G OR932337-5G
APOSOR932337-1GEA 261 EUR
APOSOR932337-1G APOSOR932337-5G
4,6-Dimethoxysalicylic acid 95%
4,6-Dimethoxysalicylic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013977
Número CAS: 3187-19-7