Print…
4-Ethyl-1-octyn-3-ol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (2-Ethyl-1-hydroxyhexyl)acetylene
OR932328-25G OR932328-100G
APOSOR932328-25GEA 145 EUR
APOSOR932328-25G APOSOR932328-100G
4-Ethyl-1-octyn-3-ol 95%
4-Ethyl-1-octyn-3-ol
Fórmula: C₁₀H₁₈O
Peso Molecular: 154.25 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015262
Número CAS: 5877-42-9