Print…
2-Bromoterephthalic acid 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9323-100G OR9323-25G OR9323-5G
APOSOR9323-100GEA 0 EUR
APOSOR9323-100G APOSOR9323-25G APOSOR9323-5G
2-Bromoterephthalic acid 98+%
2-Bromoterephthalic acid
Fórmula: C₈H₅BrO₄
Ponto de Fusão: 295…297 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002403
Número CAS: 586-35-6
EINECS: 209-572-8