Print…
1-Bromo-3,3-dimethylbutane 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR932225-100G OR932225-25G
APOSOR932225-100GEA 120 EUR
APOSOR932225-100G APOSOR932225-25G
1-Bromo-3,3-dimethylbutane 98%
1-Bromo-3,3-dimethylbutane
Fórmula: C₆H₁₃Br
Ponto de ebulição: 134…140 °C
Densidade: 1,1556 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00060844
Número CAS: 1647-23-0
UN: 1993
ADR: 3,III