Print…
m-Tolyl acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR932170-100G OR932170-25G
APOSOR932170-100GEA 299 EUR
APOSOR932170-100G APOSOR932170-25G
m-Tolyl acetate 95%
m-Tolyl acetate
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041910
Número CAS: 122-46-3