Print…
6-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Methyl-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one, 6-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-ol
OR932092-1G OR932092-5G
APOSOR932092-1GEA 43.5 EUR
APOSOR932092-1G APOSOR932092-5G
6-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one 95%
6-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Fórmula: C₇H₆N₂OS
Peso Molecular: 166.2 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01570294
Número CAS: 108831-66-9