Print…
3,4-Dichlorophenylhydrazinium chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(3,4-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride
OR9320-25G OR9320-100G
APOSOR9320-25GEA 31.9 EUR
APOSOR9320-25G APOSOR9320-100G
3,4-Dichlorophenylhydrazinium chloride 97%
3,4-Dichlorophenylhydrazinium chloride
Fórmula: C₆H₇Cl₃N₂
Peso Molecular: 213.49 g/mol
Ponto de Fusão: 230 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012937
Número CAS: 19763-90-7
EINECS: 243-278-0