Print…
4-Amino-3-phenylbutyric acid hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Amino-3-phenylbutanoic acid
OR931735-10G OR931735-5G
APOSOR931735-10GEA 180 EUR
APOSOR931735-10G APOSOR931735-5G
4-Amino-3-phenylbutyric acid hydrochloride 98%
4-Amino-3-phenylbutyric acid hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₄ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075860
Número CAS: 1078-21-3