Print…
H-Phe(2,4-Dime)-OH 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR931727-1G OR931727-500MG
APOSOR931727-1GEA 438 EUR
APOSOR931727-1G APOSOR931727-500MG
H-Phe(2,4-Dime)-OH 97%
H-Phe(2,4-Dime)-OH
Fórmula: C₁₁H₁₅NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 259726-56-2