4-Cloro-3,5-dimetilfenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR9315-25G
OR9315-500G
APOSOR9315-25GEA
0
EUR
APOSOR9315-25G
APOSOR9315-500G
4-Cloro-3,5-dimetilfenol 98%
4-Cloro-3,5-dimetilfenol
Fórmula:
C₈H₉ClO Ponto de Fusão: 114…116 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002324 Número CAS: 88-04-0 |