2-(4-Methylphenyl)ethanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR931463-25G
OR931463-5G
APOSOR931463-25GEA
58
EUR
APOSOR931463-25G
APOSOR931463-5G
2-(4-Methylphenyl)ethanol 95%
2-(4-Methylphenyl)ethanol
Fórmula:
C₉H₁₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002904 Número CAS: 699-02-5 |