Print…
Bis(trimethylsilyl)carbodiimide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR931437-25G OR931437-5G
APOSOR931437-25GEA 828 EUR
APOSOR931437-25G APOSOR931437-5G
Bis(trimethylsilyl)carbodiimide 95%
Bis(trimethylsilyl)carbodiimide
Fórmula: C₇H₁₈N₂Si₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051538
Número CAS: 1000-70-0