Print…
Ethyl-N-hydroxyacetimidate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl acetohydroximate
OR931234-100G OR931234-25G
APOSOR931234-100GEA 171 EUR
APOSOR931234-100G APOSOR931234-25G
Ethyl-N-hydroxyacetimidate 96%
Ethyl-N-hydroxyacetimidate
Fórmula: C₄H₉NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002114
Número CAS: 10576-12-2