Print…
Octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR931214-1G OR931214-250MG
APOSOR931214-1GEA 796 EUR
APOSOR931214-1G APOSOR931214-250MG
Octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole 95%
Octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole
Fórmula: C₆H₁₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 5840-00-6