Print…
Isobutyl-4-hydroxybenzoate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR931176-100G OR931176-1KG OR931176-500G
APOSOR931176-100GEA 0 EUR
APOSOR931176-100G APOSOR931176-1KG APOSOR931176-500G
Isobutyl-4-hydroxybenzoate 96%
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00020167
Número CAS: 4247-02-3