Print…
2,3-Dichloroquinoline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR931103-1G OR931103-5G
APOSOR931103-1GEA 190 EUR
APOSOR931103-1G APOSOR931103-5G
2,3-Dichloroquinoline 98%
2,3-Dichloroquinoline
Fórmula: C₉H₅Cl₂N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 613-18-3