Print…
α,α'-Dichloro-p-xylene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR9311-100G OR9311-500G
APOSOR9311-100GEA 163 EUR
APOSOR9311-100G APOSOR9311-500G
α,α'-Dichloro-p-xylene 95%
α,α'-Dichloro-p-xylene
Intermediate for organic synthesis
Fórmula: C₈H₈Cl₂
Ponto de ebulição: 254 °C
Ponto de Fusão: 98…101 °C
Densidade: 1,417 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 143 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000920
Número CAS: 623-25-6
EINECS: 210-782-7
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II