Print…
Vinyl butyrate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR930956-25G OR930956-500G
APOSOR930956-25GEA 0 EUR
APOSOR930956-25G APOSOR930956-500G
Vinyl butyrate 95%
Vinyl butyrate
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059410
Número CAS: 123-20-6