Print…
4-(Chloromethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR930858-1G OR930858-250MG
APOSOR930858-1GEA 66.7 EUR
APOSOR930858-1G APOSOR930858-250MG
4-(Chloromethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride 95%
4-(Chloromethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₅Cl₂N
Peso Molecular: 184.11 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12923013
Número CAS: 1182284-45-2