Print…
H-DL-Phe(3-Cl)-OH 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR930842-1G OR930842-25G OR930842-5G
APOSOR930842-1GEA 116 EUR
APOSOR930842-1G APOSOR930842-25G APOSOR930842-5G
H-DL-Phe(3-Cl)-OH 97%
H-DL-Phe(3-Cl)-OH
Fórmula: C₉H₁₀ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 1956-15-6