Print…
2,4-Diethoxybenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR930819-1G OR930819-5G
APOSOR930819-1GEA 0 EUR
APOSOR930819-1G APOSOR930819-5G
2,4-Diethoxybenzaldehyde 95%
2,4-Diethoxybenzaldehyde
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00995010
Número CAS: 22924-16-9