Print…
9-Fluorenone-2,7-dicarboxylic acid, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 9-Oxo-9H-fluorene-2,7-dicarboxylic acid
OR930734-1G OR930734-5G
APOSOR930734-1GEA 60.9 EUR
APOSOR930734-1G APOSOR930734-5G
9-Fluorenone-2,7-dicarboxylic acid, Grau técnico
9-Fluorenone-2,7-dicarboxylic acid
Fórmula: C₁₅H₈O₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016355
Número CAS: 792-26-7