Print…
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-BHA, 4-Hydroxy-3-tert-butylanisole, 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
OR930692-100G OR930692-25G OR930692-500G
APOSOR930692-100GEA 65.4 EUR
APOSOR930692-100G APOSOR930692-25G APOSOR930692-500G
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol 95%
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol
Fórmula: C₁₁H₁₆O₂
Peso Molecular: 180.25 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040484
Número CAS: 121-00-6