5,6-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR930660-1G
OR930660-5G
APOSOR930660-1GEA
0
EUR
APOSOR930660-1G
APOSOR930660-5G
5,6-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
5,6-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Fórmula:
C₉H₁₀N₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051725 Número CAS: 2033-30-9 |