4-Phenyl-5,6-dihydro-2H-pyran 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR930655-1G
OR930655-250MG
APOSOR930655-1GEA
0
EUR
APOSOR930655-1G
APOSOR930655-250MG
4-Phenyl-5,6-dihydro-2H-pyran 97%
4-Phenyl-5,6-dihydro-2H-pyran
Fórmula:
C₁₁H₁₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD18432773 Número CAS: 3174-81-0 |