Print…
4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(tert-butyl)cyclohexanecarboxylic acid
OR930649-25G OR930649-5G
APOSOR930649-25GEA 464 EUR
APOSOR930649-25G APOSOR930649-5G
4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) 95%
4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Fórmula: C₁₁H₂₀O₂
Peso Molecular: 184.28 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042622
Número CAS: 5451-55-8