Print…
(±)-1,2-Pentanediol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR930529-25G OR930529-100G OR930529-500G
APOSOR930529-25GEA 21.9 EUR
APOSOR930529-25G APOSOR930529-100G APOSOR930529-500G
(±)-1,2-Pentanediol 98%
(±)-1,2-Pentanediol
Fórmula: C₅H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 210 °C
Densidade: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010736
Número CAS: 5343-92-0