Print…
(4-Formylphenoxy)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(4-Formylphenoxy)acetic acid
OR930525-100G OR930525-25G
APOSOR930525-100GEA 374 EUR
APOSOR930525-100G APOSOR930525-25G
(4-Formylphenoxy)acetic acid 98%
(4-Formylphenoxy)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄(CHO))OCH₂COOH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016613
Número CAS: 22042-71-3