Print…
3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR9305-1G OR9305-5G OR9305-25G
APOSOR9305-1GEA 0 EUR
APOSOR9305-1G APOSOR9305-5G APOSOR9305-25G
3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₄H₅IN₂
Densidade: 1,936 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08435890
Número CAS: 92525-10-5