Print…
N-Methyl-DL-alanine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR930477-100G OR930477-1KG OR930477-500G
APOSOR930477-100GEA 125 EUR
APOSOR930477-100G APOSOR930477-1KG APOSOR930477-500G
N-Methyl-DL-alanine
N-Methyl-DL-alanine
Fórmula: C₄H₉NO₂
Ponto de Fusão: 317 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063136
Número CAS: 600-21-5