Print…
Methyl-4-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR930327-100G OR930327-25G OR930327-5G
APOSOR930327-100GEA 0 EUR
APOSOR930327-100G APOSOR930327-25G APOSOR930327-5G
Methyl-4-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylate 96%
Methyl-4-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fórmula: C₅H₅N₃O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00505604
Número CAS: 138786-86-4