Print…
2,2-Diethoxypropane 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Acetone diethyl Acetal
OR930301-25G OR930301-5G OR930301-100G
APOSOR930301-25GEA 270 EUR
APOSOR930301-25G APOSOR930301-5G APOSOR930301-100G
2,2-Diethoxypropane 95%
2,2-Diethoxypropane
Fórmula: C₇H₁₆O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009224
Número CAS: 126-84-1