6-Cyanopicolinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
OR930215-250MG
OR930215-1G
APOSOR930215-250MGEA
130
EUR
APOSOR930215-250MG
APOSOR930215-1G
6-Cyanopicolinic acid
6-Cyanopicolinic acid
Fórmula:
C₇H₄N₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD10574696 Número CAS: 872602-74-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |