Print…
4-Acetamido-2-methylbenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9302-5G OR9302-25G
APOSOR9302-5GEA 114 EUR
APOSOR9302-5G APOSOR9302-25G
4-Acetamido-2-methylbenzoic acid
4-Acetamido-2-methylbenzoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₃
Peso Molecular: 193.21 g/mol
Ponto de Fusão: 237…242 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02258874
Número CAS: 103204-69-9