Print…
4-Pyridazinemethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR930101-1G OR930101-250MG
APOSOR930101-1GEA 394 EUR
APOSOR930101-1G APOSOR930101-250MG
4-Pyridazinemethanol 97%
4-Pyridazinemethanol
Fórmula: C₅H₆N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06227446
Número CAS: 50901-43-4