Print…
5-(3-Bromophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9301-1G OR9301-250MG OR9301-5G
APOSOR9301-1GEA 84.1 EUR
APOSOR9301-1G APOSOR9301-250MG APOSOR9301-5G
5-(3-Bromophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
5-(3-Bromophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
Fórmula: C₉H₇BrN₂O
Ponto de Fusão: 95…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08435902
Número CAS: 160377-58-2