Print…
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2R,3S)-2-(Hydroxymethyl)-5-methoxytetrahydrofuran-3-ol
OR930083-1G OR930083-25G OR930083-5G
APOSOR930083-1GEA 22 EUR
APOSOR930083-1G APOSOR930083-25G APOSOR930083-5G
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose 95%
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose
Fórmula: C₆H₁₂O₄
Densidade: 1,224 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134161
Número CAS: 60134-26-1