Print…
3-Bromo-2-nitrotoluene 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR930058-25G OR930058-5G
APOSOR930058-25GEA 109 EUR
APOSOR930058-25G APOSOR930058-5G
3-Bromo-2-nitrotoluene 97+%
3-Bromo-2-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₆BrNO₂
Ponto de Fusão: 25…29 °C
Densidade: 1,612 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >230 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02673631
Número CAS: 52414-97-8