Print…
Isopropyl-4-hydroxybenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Isopropylparaben, Isopropyl parahydroxybenzoate, Isopropyl p-Hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester, Isopropyl Paraben, Isopropyl 4-Hydroxybenzoate
OR930029-25G OR930029-5G
APOSOR930029-25GEA 270 EUR
APOSOR930029-25G APOSOR930029-5G
Isopropyl-4-hydroxybenzoate 95%
Isopropyl-4-hydroxybenzoate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016468
Número CAS: 4191-73-5