Print…
N-Methyl-7H-purin-6-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N6-Methyladenine, 6-Methylaminopurine
OR930003-10G OR930003-1G OR930003-5G
APOSOR930003-10GEA 752 EUR
APOSOR930003-10G APOSOR930003-1G APOSOR930003-5G
N-Methyl-7H-purin-6-amine 95%
N-Methyl-7H-purin-6-amine
Fórmula: C₆H₇N₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075820
Número CAS: 443-72-1