Print…
[2-Methyl-1-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)propyl]amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR929979-1G OR929979-250MG
APOSOR929979-1GEA 464 EUR
APOSOR929979-1G APOSOR929979-250MG
[2-Methyl-1-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)propyl]amine 95%
[2-Methyl-1-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)propyl]amine
Fórmula: C₈H₁₅N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09261514
Número CAS: 927986-27-4