Print…
3-Amino-2-bromo-5-methoxypyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-5-methoxypyridin-3-amine
OR929970-1G OR929970-250MG
APOSOR929970-1GEA 63.8 EUR
APOSOR929970-1G APOSOR929970-250MG
3-Amino-2-bromo-5-methoxypyridine 98%
3-Amino-2-bromo-5-methoxypyridine
Fórmula: C₆H₇BrN₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16659663
Número CAS: 1043688-99-8