Print…
2-Chloro-α-methylbenzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(2-Chlorophenyl)ethanol, o-Chloro-α-methylbenzyl alcohol, 2-Chlorophenyl methyl carbinol
OR929968-100G OR929968-25G
APOSOR929968-100GEA 362 EUR
APOSOR929968-100G APOSOR929968-25G
2-Chloro-α-methylbenzyl alcohol 95%
2-Chloro-α-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉ClO
Peso Molecular: 156.61 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041037
Número CAS: 13524-04-4