Print…
N-Methyl-1-quinolin-8-ylmethanamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-Methyl-1-(quinolin-8-yl)methanamine
OR929886-1G OR929886-250MG
APOSOR929886-1GEA 383 EUR
APOSOR929886-1G APOSOR929886-250MG
N-Methyl-1-quinolin-8-ylmethanamine 95%
N-Methyl-1-quinolin-8-ylmethanamine
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06738895
Número CAS: 60843-63-2