2-Methyl-4,6-bis[(n-octylthio)methyl]phenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR929882-100G
OR929882-25G
OR929882-5G
OR929882-1G
APOSOR929882-100GEA
183
EUR
APOSOR929882-100G
APOSOR929882-25G
APOSOR929882-5G
APOSOR929882-1G
2-Methyl-4,6-bis[(n-octylthio)methyl]phenol 98%
2-Methyl-4,6-bis[(n-octylthio)methyl]phenol
Fórmula:
C₂₅H₄₄OS₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00134699 Número CAS: 110553-27-0 |